Få mere at vide
3-[(2-Aminoethyl)dithio]propionic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[(2-Aminoethyl)dithio]propionic Acid |
| CAS | 15579-00-7 |
| Molekylær formel | C5 H11 N O2 S2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2S2/c6-2-4-10-9-3-1-5(7)8/h1-4,6H2,(H,7,8) |
| SMIL | NCCSSCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 3-(2-aminoethyldisulfanyl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.28 |
| Formel vægt | 181.0231 |