Få mere at vide
3-(2-Aminoethyl)-5-methylindole hydrochloride, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15425016
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15425016 25 g 25g
15435728 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15425016 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59415.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1010-95-3
Molekylær formel C11H15ClN2
Molekylvægt (g/mol) 210.71
MDL nummer MFCD00012683
InChI nøgle RBHDFGBPJGEYCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyltryptamine hydrochloride, 2-5-methyl-1h-indol-3-yl ethanamine hydrochloride, 3-2-aminoethyl-5-methylindole hydrochloride, 5-methyl-1h-indole-3-ethylamine monohydrochloride, 5-methyltryptamine hcl, 1h-indole-3-ethanamine, 5-methyl-, monohydrochloride, 2-5-methylindol-3-yl ethylamine, chloride, 5-methyltryptaminehydrochloride, 5-methyl-1h-indole-3-ethylamine hcl, pubchem24287
PubChem CID 6917145
IUPAC navn hydrogen 2-(5-methyl-1H-indol-3-yl)ethan-1-amine chloride
SMIL [H+].[Cl-].CC1=CC=C2NC=C(CCN)C2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Aminoethyl)-5-methylindole hydrochloride
Smeltepunkt 290°C to 292°C (decomposition)
Mængde 25 g
Beilstein 3707780
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 210.71
Procent renhed 97%