Få mere at vide
3-(2-aminoethyl)-5-bromoindol, 97%
Artikelnummer. 15450459
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15450459 1 g 1g
15470459 250 mg 250mg
15460459 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15450459 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63653.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3610-42-2 | C10H11BrN2 | 239,116 g/mol
N-Boc-O-benzyl-D-tyrosin bruges som mellemprodukt til farmaceutisk og kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Boc-O-benzyl-D-tyrosin bruges som mellemprodukt til farmaceutisk og kemisk forskning.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3610-42-2
Molekylær formel C10H11BrN2
Molekylvægt (g/mol) 239.116
MDL nummer MFCD00130169
InChI nøgle CGHUQJRRADEHTQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77158
IUPAC navn 2-(5-brom-lH-indol-3-yl)ethanamin
SMIL C1=CC2=C(C=C1Br)C(=CN2)CCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Aminoethyl)-5-bromoindole
Mængde 1 g
Synonym 5-bromotryptamine, 2-5-bromo-1h-indol-3-yl ethanamine, 5-bromo-1h-indole-3-ethylamine, 1h-indole-3-ethanamine,5-bromo, 2-5-bromo-1h-indol-3-yl ethan-1-amine, 1h-indole-3-ethanamine, 5-bromo, 2-5-bromo-1h-indol-3-yl-ethylamine, 5-bromo-tryptamine, 5-br-t, 3-2-aminoethyl-5-bromoindole
Formel vægt 239.11
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof