missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-(2,6-Dimethylphenyl)-2-oxazolidinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(2,6-Dimethylphenyl)-2-oxazolidinone |
| CAS | 120368-12-0 |
| Molekylær formel | C11 H13 N O2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO2/c1-8-4-3-5-9(2)10(8)12-6-7-14-11(12)13/h3-5H,6-7H2,1-2H3 |
| SMIL | Cc1cccc(C)c1N2CCOC2=O |
| IUPAC navn | 3-(2,6-dimethylphenyl)-1,3-oxazolidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.226 |
| Formel vægt | 191.095 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?