Få mere at vide
3-(2,6-dichlorophenyl)propionsyre, 96%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(2,6-Dichlorophenyl)propionic acid |
| Smeltepunkt | 97 °C til 99 °C |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 3-2,6-dichlorophenyl propanoic acid, 3-2,6-dichlorophenyl propionic acid, 3-2,6-dichlorophenyl propanoicacid, benzenepropanoic acid,2,6-dichloro, benzenepropanoic acid, 2,6-dichloro, 3-2,6-bis chloranyl phenyl propanoic acid |
| Formel vægt | 219.07 |
| Procent renhed | 96% |