Få mere at vide
3-(2,6-dichlorophenyl)propionsyre, 96%
Artikelnummer. 15476007
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15476007 1 g 1g
15486007 5 g 5g
15496007 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15476007 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33210.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
CAS: 51656-68-9 | C9H8Cl2O2 | 219,061 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51656-68-9
Molekylær formel C9H8Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 219.061
MDL nummer MFCD01310807
InChI nøgle IDEOVPXKPDUXTP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2758192
IUPAC navn 3-(2,6-dichlorphenyl)propansyre
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CCC(=O)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2,6-Dichlorophenyl)propionic acid
Smeltepunkt 97°C to 99°C
Mængde 1 g
Synonym 3-2,6-dichlorophenyl propanoic acid, 3-2,6-dichlorophenyl propionic acid, 3-2,6-dichlorophenyl propanoicacid, benzenepropanoic acid,2,6-dichloro, benzenepropanoic acid, 2,6-dichloro, 3-2,6-bis chloranyl phenyl propanoic acid
Formel vægt 219.07
Procent renhed 96%