Få mere at vide
3-(2,6-dichlorphenyl)-5-methylisoxazol-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10551463
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10551463 10 g 10g
10186762 50 g 50g
10178314 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10551463 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB00572EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 3919-76-4
Molekylær formel C11H7Cl2NO3
Molekylvægt (g/mol) 272.08
MDL nummer MFCD00051658
InChI nøgle WQXUUMUOERZZAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2,6-dichlorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-3-2',6'-dichlorophenyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, pubchem8684, dicloxacillin impurity d, acmc-1cmb3, pyridinium hydroxy propyl sulphobetaine; pps-oh, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methylisoxazol-4-carboxylic acid
PubChem CID 77521
IUPAC navn 3-(2,6-dichlorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-carboxylsyre
SMIL CC1=C(C(O)=O)C(=NO1)C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2, 6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 272.09
Procent renhed 97%