Få mere at vide
3-(2,6-dichlorphenyl)-5-methylisoxazol-4-carbonylchlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10693603
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10693603 1 g 1g
10435522 10 g 10g
11396915 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10693603 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB00576DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 4462-55-9
Molekylær formel C11H6Cl3NO2
Molekylvægt (g/mol) 290.524
InChI nøgle IZQGELJKDARDMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2,6-dichlorophenyl-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride, dcimc chloride, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl chloride, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methylisoxazole-4-carbonylchloride, 4-isoxazolecarbonyl chloride, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid chloride, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl isoxazole-4-carbonyl chloride, pubchem8683, dsstox_cid_31536, dsstox_rid_97421
PubChem CID 78212
IUPAC navn 3-(2,6-dichlorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-carbonylchlorid
SMIL CC1=C(C(=NO1)C2=C(C=CC=C2Cl)Cl)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2, 6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 290.53
Procent renhed 97%