Få mere at vide
3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolylcarboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30380954
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30380954 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30380954 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD435975100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid
CAS 3919-76-4
Molekylær formel C11 H7 Cl2 N O3
Mængde 100 mg
Synonym 3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid, 3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C11H7Cl2NO3/c1-5-8(11(15)16)10(14-17-5)9-6(12)3-2-4-7(9)13/h2-4H,1H3,(H,15,16)
SMIL Cc1onc(c1C(=O)O)c2c(Cl)cccc2Cl
IUPAC navn 3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 272.08
Formel vægt 270.9803