Få mere at vide
3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolylcarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolylcarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 24248-21-3 |
| Molekylær formel | C13H11Cl2NO3 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11Cl2NO3/c1-3-18-13(17)10-7(2)19-16-12(10)11-8(14)5-4-6-9(11)15/h4-6H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1c(C)onc1c2c(Cl)cccc2Cl |
| IUPAC navn | ethyl 3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 300.14 |
| Formel vægt | 299.0116 |