Få mere at vide
3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-carboxylsyre, Mikromol™
Artikelnummer. 17923276
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17923276 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17923276 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0229.040025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-carboxylsyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid
CAS 3919-76-4
Analyt- eller komponentnavne 3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C11 H7 Cl2 N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C11H7Cl2NO3/c1-5-8(11(15)16)10(14-17-5)9-6(12)3-2-4-7(9)13/h2-4H,1H3,(H,15,16)
SMIL Cc1onc(c1C(=O)O)c2c(Cl)cccc2Cl
IUPAC navn 3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 272.08
Mængde 25 mg
Formel vægt 270,9803 g/mol