Få mere at vide
3-(2,5-Dioxoimidazolidin-4-yl)propanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(2,5-Dioxoimidazolidin-4-yl)propanoic Acid |
| CAS | 5624-26-0 |
| Molekylær formel | C6H8N2O4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Carglumic Acid Impurity B, 2,5-Dioxo-4-imidazolidinepropionic Acid, 3-(2,4-Dioxoimidazolidin-5-yl)propanoic Acid, 5-Hydantoinpropionic Acid, DL-5-(2-Carboxyethyl)hydantoin, NSC 23606 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2O4/c9-4(10)2-1-3-5(11)8-6(12)7-3/h3H,1-2H2,(H,9,10)(H2,7,8,11,12) |
| SMIL | OC(=O)CCC1NC(=O)NC1=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.14 |
| Formel vægt | 172.0484 |