missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)benzoic Acid |
| CAS | 17057-07-7 |
| Molekylær formel | C11H7NO4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 3-(2,5-Dioxo-2,5-Dihydro-1H-Pyrrol-1-Yl)-Benzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H7NO4/c13-9-4-5-10(14)12(9)8-3-1-2-7(6-8)11(15)16/h1-6H,(H,15,16) |
| SMIL | OC(=O)c1cccc(c1)N2C(=O)C=CC2=O |
| IUPAC navn | 3-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.17 |
| Formel vægt | 217.0375 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?