Få mere at vide
3-(2,5-Dimethylphenoxy)propyl Chloride (3-(2,5-Xylyloxy)propyl Chloride), Mikromol™
Artikelnummer. 17951786
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17951786 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17951786 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0641.01
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-(2,5-Dimethylphenoxy)propyl Chloride (3-(2,5-Xylyloxy)propyl Chloride)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2,5-Dimethylphenoxy)propyl Chloride (3-(2,5-Xylyloxy)propyl Chloride)
CAS 31264-51-4
Analyt- eller komponentnavne 3-(2,5-Dimethylphenoxy)propyl Chloride (3-(2,5-Xylyloxy)propyl Chloride)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H15 Cl O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-(2,5-Dimethylphenoxy)propyl Chloride, 3-(2,5-Xylyloxy)propyl Chloride, Benzene, 2-(3-chloropropoxy)-1,4-dimethyl- (9CI), Ether, 3-chloropropyl 2,5-xylyl (8CI), 1-Chloro-3-(2,5-dimethylphenoxy)propane
InChI formel InChI=1S/C11H15ClO/c1-9-4-5-10(2)11(8-9)13-7-3-6-12/h4-5,8H,3,6-7H2,1-2H3
SMIL Cc1ccc(C)c(OCCCCl)c1
IUPAC navn 2-(3-chloropropoxy)-1,4-dimethylbenzene
Molekylvægt (g/mol) 198.69
Mængde 100 mg
Formel vægt 198.0811 g/mol