Få mere at vide
3-(2,5-Dimethylphenoxy)propyl Chloride (3-(2,5-Xylyloxy)propyl Chloride), Mikromol™
Beskrivelse
3-(2,5-Dimethylphenoxy)propyl Chloride (3-(2,5-Xylyloxy)propyl Chloride)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(2,5-Dimethylphenoxy)propyl Chloride (3-(2,5-Xylyloxy)propyl Chloride) |
| CAS | 31264-51-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-(2,5-Dimethylphenoxy)propyl Chloride (3-(2,5-Xylyloxy)propyl Chloride) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H15 Cl O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3-(2,5-Dimethylphenoxy)propyl Chloride, 3-(2,5-Xylyloxy)propyl Chloride, Benzene, 2-(3-chloropropoxy)-1,4-dimethyl- (9CI), Ether, 3-chloropropyl 2,5-xylyl (8CI), 1-Chloro-3-(2,5-dimethylphenoxy)propane |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15ClO/c1-9-4-5-10(2)11(8-9)13-7-3-6-12/h4-5,8H,3,6-7H2,1-2H3 |
| SMIL | Cc1ccc(C)c(OCCCCl)c1 |
| IUPAC navn | 2-(3-chloropropoxy)-1,4-dimethylbenzene |
| Vis mere |