Få mere at vide
3-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)-2-thiophenecarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)-2-thiophenecarboxylic Acid |
| CAS | 477888-48-5 |
| Molekylær formel | C11H11NO2S |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO2S/c1-7-3-4-8(2)12(7)9-5-6-15-10(9)11(13)14/h3-6H,1-2H3,(H,13,14) |
| SMIL | Cc1ccc(C)n1c2ccsc2C(=O)O |
| IUPAC navn | 3-(2,5-dimethylpyrrol-1-yl)thiophene-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 221.27 |
| Formel vægt | 221.051 |