Få mere at vide
3-(2,5-Dimethoxyphenyl)propionic acid, 96%
Artikelnummer. 15416397
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15416397 1 g 1g
15426397 5 g 5g
15436397 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15416397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33566.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10538-49-5 | C11H14O4 | 210.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10538-49-5
Molekylær formel C11H14O4
Molekylvægt (g/mol) 210.23
MDL nummer MFCD00060325
InChI nøgle JENQUCZZZGYHRW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66343
IUPAC navn 3-(2,5-dimethoxyphenyl)propansyre
SMIL COC1=CC=C(OC)C(CCC(O)=O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2,5-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Smeltepunkt 61°C to 66°C
Mængde 1 g
Synonym 3-2,5-dimethoxyphenyl propanoic acid, 3-2,5-dimethoxyphenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 2,5-dimethoxy, 2,5-dimethoxyhydrocinnamic acid, 2,5-dimethoxybenzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid,2,5-dimethoxy, maybridge1_000808, acmc-1bo6n, ksc503q0f, 2,5-dimethoxy-benzenepropanoic acid
Formel vægt 210.23
Procent renhed 96%