Få mere at vide
3-[2-[4-[(EZ)-[4-Fluoro-2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]phenyl](hydroxyimino)methyl]piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, Mikromol
Artikelnummer. 30464221
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30464221 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30464221 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0491.450025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-[2-[4-[(EZ)-[4-Fluoro-2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]phenyl](hydroxyimino)methyl]piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Risperidone EP Impurity J
CAS 1346606-24-3
Analyt- eller komponentnavne Risperidone EP Impurity J
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C35 H40 F2 N6 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-[2-[4-[(Z)-(4-Fluoro-2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl)phenyl](hydroxyimino)methyl]piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, (Risperidone Impurity, Mixture of E/Z isomers)
InChI formel InChI=1S/C35H40F2N6O3/c1-22-27(35(44)43-14-3-2-4-32(43)38-22)13-17-41-15-9-23(10-16-41)33(39-45)28-7-5-25(36)20-30(28)42-18-11-24(12-19-42)34-29-8-6-26(37)21-31(29)46-40-34/h5-8,20-21,23-24,45H,2-4,9-19H2,1H3
Løsningstype Neat
SMIL CC1=C(CCN2CCC(CC2)C(=NO)c3ccc(F)cc3N4CCC(CC4)c5noc6cc(F)ccc56)C(=O)N7CCCCC7=N1
IUPAC navn 3-[2-[4-[C-[4-fluoro-2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]phenyl]-N-hydroxycarbonimidoyl]piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Molekylvægt (g/mol) 630.7273
Mængde 25 mg
Formel vægt 630.313 g/mol