Få mere at vide
3-(2,4-Dichlorophenyl)propanoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10712937
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 10712937
Brand: Thermo Scientific Maybridge SEW04678EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 55144-92-8
Molekylær formel C9H8Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 219.061
MDL nummer MFCD00275605
InChI nøgle HLNPVFSCAMKIOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2740915
IUPAC navn 3-(2,4-dichlorophenyl)propanoic acid
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2, 4-Dichlorophenyl)propanoic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel Cl2C6H3CH2CH2CO2H
Mængde 10 g
Synonym 3-2,4-dichlorophenyl propanoic acid, 3-2,4-dichlorophenyl propionic acid, 2,4-dichlorohydrocinnamic acid, 2,4-dichloro-benzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid, 2,4-dichloro, 3-2,4-dichloro-phenyl-propionic acid, maybridge4_004135, acmc-1b21h, ksc603c0n, benzenepropanoic acid,2,4-dichloro
Formel vægt 219.07
Procent renhed 97%