Få mere at vide
3-[2-[4-(6-Hydroxy-1,2-benzoxazol-3-yl)-1-oxidopiperidin-1-ium-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one (6-Desfluoro-6-hydroxyrisperidone N-Oxide), Mikromol™
Artikelnummer. 30052181
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052181 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052181 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0491.310025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-[2-[4-(6-Hydroxy-1,2-benzoxazol-3-yl)-1-oxidopiperidin-1-ium-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one (6-Desfluoro-6-hydroxyrisperidone N-Oxide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Desfluoro-6-hydroxyrisperidone N-Oxide
CAS 832747-58-7
Analyt- eller komponentnavne 6-Desfluoro-6-hydroxyrisperidone N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H28 N4 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 6,7,8,9-tetrahydro-3-[2-[4-(6-hydroxy-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-oxido-1-piperidinyl]ethyl]-2-methyl-, 3-[2-[4-(6-Hydroxy-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-oxidopiperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9- tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 6,7,8,9-Tetrahydro-3-[2-[4-(6-hydroxy-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-oxido-1-piperidinyl]ethyl]-2-methyl- 4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
InChI formel InChI=1S/C23H28N4O4/c1-15-18(23(29)26-10-3-2-4-21(26)24-15)9-13-27(30)11-7-16(8-12-27)22-19-6-5-17(28)14-20(19)31-25-22/h5-6,14,16,28H,2-4,7-13H2,1H3
SMIL CC1=C(CC[N+]2([O-])CCC(CC2)c3noc4cc(O)ccc34)C(=O)N5CCCCC5=N1
IUPAC navn 3-[2-[4-(6-hydroxy-1,2-benzoxazol-3-yl)-1-oxidopiperidin-1-ium-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Molekylvægt (g/mol) 424.4928
Mængde 25 mg
Formel vægt 424.2111 g/mol