Få mere at vide
3-[2-[4-(6-Fluor-2-benzoxazolyl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, Mikromol™
Artikelnummer. 30459608
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30459608 4 x 25 mg
30049315 25 mg
18040380 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459608 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0491.3200254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
3-[2-[4-(6-Fluor-2-benzoxazolyl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[2-[4-(6-Fluoro-2-benzoxazolyl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
CAS 1005191-81-0
Analyt- eller komponentnavne 3-[2-[4-(6-Fluoro-2-benzoxazolyl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C23 H27 F N4 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-[2-[4-(6-fluoro-2-benzoxazolyl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-, 3-[2-[4-(6-Fluoro-2-benzoxazolyl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
InChI formel InChI=1S/C23H27FN4O2/c1-15-18(23(29)28-10-3-2-4-21(28)25-15)9-13-27-11-7-16(8-12-27)22-26-19-6-5-17(24)14-20(19)30-22/h5-6,14,16H,2-4,7-13H2,1H3
Løsningstype Fedt
SMIL CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3oc4cc(F)ccc4n3)C(=O)N5CCCCC5=N1
IUPAC navn 3-[2-[4-(6-fluor-1,3-benzoxazol-2-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Molekylvægt (g/mol) 410.48
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 410,2118 g/mol