Få mere at vide
3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)-1-piperidyl]ethyl]-9-hydroxy-2-methyl-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, Mikromol™
Artikelnummer. 18062350
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18062350 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18062350 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3409.170025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)-1-piperidyl]ethyl]-9-hydroxy-2-methyl-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)-1-piperidyl]ethyl]-9-hydroxy-2-methyl-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
CAS 766485-15-8
Analyt- eller komponentnavne 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)-1-piperidyl]ethyl]-9-hydroxy-2-methyl-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H23 F N4 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-9-hydroxy-2-methyl-, 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)-1-piperidyl]ethyl]-9-hydroxy-2-methyl-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-9-hydroxy-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
InChI formel InChI=1S/C23H23FN4O3/c1-14-17(23(30)28-9-2-3-19(29)22(28)25-14)8-12-27-10-6-15(7-11-27)21-18-5-4-16(24)13-20(18)31-26-21/h2-5,9,13,15,29H,6-8,10-12H2,1H3
SMIL CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5C=CC=C(O)C5=N1
IUPAC navn 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)-1-piperidyl]ethyl]-9-hydroxy-2-methyl-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Molekylvægt (g/mol) 422.45
Mængde 25 mg
Formel vægt 422.1754 g/mol