Få mere at vide
3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, Mikromol™
Artikelnummer. 30052688
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052688 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052688 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0491.150025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,6,7,8-Tetradehydro Risperidone
CAS 108855-18-1
Analyt- eller komponentnavne 5,6,7,8-Tetradehydro Risperidone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H23 F N4 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-2-methyl-, 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 1,2-Benzisoxazole, 4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one deriv.
InChI formel InChI=1S/C23H23FN4O2/c1-15-18(23(29)28-10-3-2-4-21(28)25-15)9-13-27-11-7-16(8-12-27)22-19-6-5-17(24)14-20(19)30-26-22/h2-6,10,14,16H,7-9,11-13H2,1H3
SMIL CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5C=CC=CC5=N1
IUPAC navn 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methylpyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Molekylvægt (g/mol) 406.45
Mængde 25 mg
Formel vægt 406.1805 g/mol