Få mere at vide
3-[2-[4-[4-Fluoro-2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]benzoyl]piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido-[1,2-a]pyrimidin-4-one, Mikromol™
Beskrivelse
3-[2-[4-[4-Fluoro-2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]benzoyl]piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido-[1,2-a]pyrimidin-4-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[2-[4-[4-Fluoro-2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]benzoyl]piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido-[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| CAS | 1329796-66-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-[2-[4-[4-Fluoro-2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]benzoyl]piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido-[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C35 H39 F2 N5 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3-[2-[4-[4-Fluoro-2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]benzoyl]piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido-[1,2-a]pyrimidin-4-one, Risperidone Imp. I (EP), Risperidone Impurity I |
| InChI formel | InChI=1S/C35H39F2N5O3/c1-22-27(35(44)42-14-3-2-4-32(42)38-22)13-17-40-15-9-24(10-16-40)34(43)28-7-5-25(36)20-30(28)41-18-11-23(12-19-41)33-29-8-6-26(37)21-31(29)45-39-33/h5-8,20-21,23-24H,2-4,9-19H2,1H3 |
| SMIL | CC1=C(CCN2CCC(CC2)C(=O)c3ccc(F)cc3N4CCC(CC4)c5noc6cc(F)ccc56)C(=O)N7CCCCC7=N1 |
| IUPAC navn | 3-[2-[4-[4-fluoro-2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]benzoyl]piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| Vis mere |