Få mere at vide
[3-(2,3-Epoxypropoxy)-propyl]-trimethoxysilane, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15894821
Skift visning
Mængde:
100 mL
Artikelnummer. Mængde
15894821 100 mL
1 options
Artikelnummer. 15894821 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8418070100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 2530-83-8
Smeltepunkt <-70°C
Tæthed 1.07 g/cm3 at 25°C
Kogepunkt 290°C/1013 hPa
Molekylær formel (CH2OCH)CH2O(CH2)3Si(OCH3)3
MDL nummer MFCD00005144
Mængde 100 mL
Synonym [3-(2,3-Epoxypropoxy)-propyl]-trimethoxysilane, [3-(2,3-Epoxypropoxy)-propyl]-trimethoxysilane
Molekylvægt (g/mol) 236.34