Få mere at vide
3-(2,3-Dihydroxyphenyl)propionic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(2,3-Dihydroxyphenyl)propionic Acid |
| CAS | 3714-73-6 |
| Molekylær formel | C9 H10 O4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Benzenepropanoic acid, 2,3-dihydroxy-, Hydrocinnamic acid, 2,3-dihydroxy- (6CI,7CI,8CI), 2,3-Dihydroxybenzenepropanoic acid, 3-(2,3-Dihydroxyphenyl)propanoic acid, 3-(2,3-Dihydroxyphenyl)propionic acid, β-(2,3-Dihydroxyphenyl)propionic acid, 2,3-Dihydroxyhydrocinnamic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O4/c10-7-3-1-2-6(9(7)13)4-5-8(11)12/h1-3,10,13H,4-5H2,(H,11,12) |
| SMIL | OC(=O)CCc1cccc(O)c1O |
| IUPAC navn | 3-(2,3-dihydroxyphenyl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.17 |
| Formel vægt | 182.0579 |