Få mere at vide
3-[2-(3-Chlorophenyl)ethyl]-2-pyridinecarboxamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30051278
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051278 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051278 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0257.240025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-[2-(3-Chlorophenyl)ethyl]-2-pyridinecarboxamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[2-(3-Chlorophenyl)ethyl]-2-pyridinecarboxamide
CAS 937642-75-6
Analyt- eller komponentnavne 3-[2-(3-Chlorophenyl)ethyl]-2-pyridinecarboxamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H13 Cl N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-[2-(3-Chlorophenyl)ethyl]-2-pyridinecarboxamide
InChI formel InChI=1S/C14H13ClN2O/c15-12-5-1-3-10(9-12)6-7-11-4-2-8-17-13(11)14(16)18/h1-5,8-9H,6-7H2,(H2,16,18)
SMIL NC(=O)c1ncccc1CCc2cccc(Cl)c2
IUPAC navn 3-[2-(3-chlorophenyl)ethyl]pyridine-2-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 260.72
Mængde 25 mg
Formel vægt 260.0716 g/mol