Få mere at vide
3-[2-(3-Chlorophenyl)ethyl]-2-pyridinecarboxamide, Mikromol™
Beskrivelse
3-[2-(3-Chlorophenyl)ethyl]-2-pyridinecarboxamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[2-(3-Chlorophenyl)ethyl]-2-pyridinecarboxamide |
| CAS | 937642-75-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-[2-(3-Chlorophenyl)ethyl]-2-pyridinecarboxamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H13 Cl N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3-[2-(3-Chlorophenyl)ethyl]-2-pyridinecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13ClN2O/c15-12-5-1-3-10(9-12)6-7-11-4-2-8-17-13(11)14(16)18/h1-5,8-9H,6-7H2,(H2,16,18) |
| SMIL | NC(=O)c1ncccc1CCc2cccc(Cl)c2 |
| IUPAC navn | 3-[2-(3-chlorophenyl)ethyl]pyridine-2-carboxamide |
| Vis mere |