Få mere at vide
3-(2,3,5-Tri-O-acetyl-Beta-D-ribofuranosyl)-8-azaadenosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(2,3,5-Tri-O-acetyl-Beta-D-ribofuranosyl)-8-azaadenosine |
| CAS | 92516-90-0 |
| Molekylær formel | C15H18N6O7 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 3-(2,3,5-Tri-O-acetyl-β-D-ribofuranosyl)-3H-1,2,3-triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18N6O7/c1-6(22)25-4-9-11(26-7(2)23)12(27-8(3)24)15(28-9)21-14-10(19-20-21)13(16)17-5-18-14/h5,9,11-12,15H,4H2,1-3H3,(H2,16,17,18)/t9-,11-,12-,15-/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)n2nnc3c(N)ncnc23 |
| IUPAC navn | [(2R,3R,4R,5R)-3,4-diacetyloxy-5-(7-aminotriazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl)oxolan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 394.34 |
| Formel vægt | 394.1237 |