Få mere at vide
3-[(2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)oxy]propanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[(2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)oxy]propanoic Acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O4/c1-13(2)8-9-4-3-5-10(12(9)17-13)16-7-6-11(14)15/h3-5H,6-8H2,1-2H3,(H,14,15) |
| Formel vægt | 236.1049 |