Få mere at vide
3-[(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy]propanenitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy]propanenitrile |
| CAS | 16418-26-1 |
| Molekylær formel | C9H15NO3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-[(2,2-Dimethyl-[1,3]dioxolan-4-yl)methoxy]propionitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15NO3/c1-9(2)12-7-8(13-9)6-11-5-3-4-10/h8H,3,5-7H2,1-2H3 |
| SMIL | CC1(C)OCC(COCCC#N)O1 |
| IUPAC navn | 3-[(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy]propanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 185.22 |
| Formel vægt | 185.1052 |