missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarbonyl Chloride, TRC

Artikelnummer. 30384918
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30384918 1 g
30378712 250 mg
30381526 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30384918 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4356781G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 52314-67-7
Molekylær formel C8H9Cl3O
Molekylvægt (g/mol) 227.52
Synonym 3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarbonyl Chloride, 2,2-Dimethyl-3-(2,2-dichloroethenyl)cyclopropanecarbonyl Chloride, 2,2-Dimethyl-3-(2,2-dichlorovinyl)cyclopropanecarbonyl Chloride, 3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethyl-1-cyclopropanecarbonyl Chloride
IUPAC navn 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carbonyl chloride
SMIL CC1(C)C(C=C(Cl)Cl)C1C(=O)Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarbonyl Chloride
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H9Cl3O/c1-8(2)4(3-5(9)10)6(8)7(11)12/h3-4,6H,1-2H3
Formel vægt 225.9719
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.