Få mere at vide
3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylic Acid Anhydride (Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2,2-Dichloroethenyl)-3,3-dimethylcyclopropane-1-carboxylic Anhydride |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18Cl4O3/c1-15(2)7(5-9(17)18)11(15)13(21)23-14(22)12-8(6-10(19)20)16(12,3)4/h5-8,11-12H,1-4H3 |
| Formel vægt | 398.001 |