missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-[[2-[(2-Chloroethyl)amino]ethyl]amino]propyl Monophosphate Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[2-(2-chloroethylamino)ethylamino]propyl dihydrogen phosphate dihydrochloride |
| CAS | 158401-51-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C7 H18 Cl N2 O4 P . 2 Cl H |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-Propanol, 3-[[2-[(2-chloroethyl)amino]ethyl]amino]-, dihydrogen phosphate (ester), dihydrochloride (9CI), 3-[[2-[(2-Chloroethyl)amino]ethyl]amino]propyl dihydrogen phosphate, dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H18ClN2O4P.2ClH/c8-2-4-10-6-5-9-3-1-7-14-15(11,12)13;;/h9-10H,1-7H2,(H2,11,12,13);2*1H |
| SMIL | Cl.Cl.OP(=O)(O)OCCCNCCNCCCl |
| IUPAC navn | 3-[2-(2-chloroethylamino)ethylamino]propyl dihydrogen phosphate;dihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 333.58 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?