Få mere at vide
3-[2-(2-Aminoethylamino)ethylamino]propyl-trimethoxysilane, tech.
Artikelnummer. 10357901 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10357901 100 mL Glasflaske 100ml
10143491 25 mL Glasflaske 25ml
10686374 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10357901 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 346171000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35141-30-1 | C10H27N3O3Si | 265.43 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35141-30-1
Molekylær formel C10H27N3O3Si
Molekylvægt (g/mol) 265.43
MDL nummer MFCD00069173
InChI nøgle NHBRUUFBSBSTHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n1-2-aminoethyl-n2-3-trimethoxysilyl propyl ethane-1,2-diamine, 3-trimethoxysilylpropyl diethylenetriamine, 3-2-2-aminoethylamino ethylamino propyl-trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl propyl diethylenetriamine, n1-3-trimethoxysilylpropyl diethylenetriamine, trimethoxysilylpropyldiethylenetriamine, 1,2-ethanediamine, n-2-aminoethyl-n'-3-trimethoxysilyl propyl, diethylenetriamino propyltrimethoxysilane, 3-2-2-aminoethylamino ethylamino propyltrimethoxysilane, n-2-aminoethyl-n'-3-trimethoxysilyl propyl ethylenediamine
PubChem CID 118771
IUPAC navn N'-[2-(3-trimethoxysilylpropylamino)ethyl]ethan-1,2-diamin
SMIL CO[Si](CCCNCCNCCN)(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[2-(2-Aminoethylamino)ethylamino]propyl-trimethoxysilane
Farve Gul
Tæthed 1.0310g/mL
Kogepunkt 114.0°C to 118.0°C (2.0 mmHg)
Flammepunkt 137°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Lineær formel (H3CO)3Si(CH2)3NH(CH2)2NH(CH2)2NH2
Brydningsindeks 1.4570 to 1.4610
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 1.031
Opløselighedsinformation Solubility in water: immiscible
Formel vægt 265.43
Procent renhed 14 to 18% (amine (as NH2))
Grad Teknisk
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-[2-(2-Aminoethylamino)ethylamino]propyl-trimethoxysilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.