Få mere at vide
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)prop-1-yne, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)prop-1-yne |
| CAS | 1481-06-7 |
| Molekylær formel | C5H5F3O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)-1-propyne, 2-Propynyl 2,2,2-trifluoroethyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5F3O/c1-2-3-9-4-5(6,7)8/h1H,3-4H2 |
| SMIL | FC(F)(F)COCC#C |
| IUPAC navn | 3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)-1-propyne |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.09 |
| Formel vægt | 138.03 |