Få mere at vide
3-[[2'-(1H-Tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]nonane-2,4-dione, Mikromol™
Artikelnummer. 17943976
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17943976 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17943976 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0862.070025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-[[2'-(1H-Tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]nonane-2,4-dione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[(2'-(1H-Tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl)methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]nonane-2,4-dione
CAS 1312996-18-1
Analyt- eller komponentnavne 3-[(2'-(1H-Tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl)methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]nonane-2,4-dione
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H20 N6 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,3-Diazaspiro[4.4]nonane-2,4-dione, 3-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, 3-[[2'-(1H-Tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]nonane-2,4-dione
InChI formel InChI=1S/C21H20N6O2/c28-19-21(11-3-4-12-21)22-20(29)27(19)13-14-7-9-15(10-8-14)16-5-1-2-6-17(16)18-23-25-26-24-18/h1-2,5-10H,3-4,11-13H2,(H,22,29)(H,23,24,25,26)
SMIL O=C1NC2(CCCC2)C(=O)N1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn[nH]5
IUPAC navn 3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]nonane-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 388.42
Mængde 25 mg
Formel vægt 388.1648 g/mol