Få mere at vide
3-[[2'-(1H-Tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]nonane-2,4-dione, Mikromol™
Beskrivelse
3-[[2'-(1H-Tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]nonane-2,4-dione
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[(2'-(1H-Tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl)methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]nonane-2,4-dione |
| CAS | 1312996-18-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-[(2'-(1H-Tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl)methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]nonane-2,4-dione |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H20 N6 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1,3-Diazaspiro[4.4]nonane-2,4-dione, 3-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, 3-[[2'-(1H-Tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]nonane-2,4-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20N6O2/c28-19-21(11-3-4-12-21)22-20(29)27(19)13-14-7-9-15(10-8-14)16-5-1-2-6-17(16)18-23-25-26-24-18/h1-2,5-10H,3-4,11-13H2,(H,22,29)(H,23,24,25,26) |
| SMIL | O=C1NC2(CCCC2)C(=O)N1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn[nH]5 |
| IUPAC navn | 3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]nonane-2,4-dione |
| Vis mere |