Få mere at vide
3-[(1S,2S)-1-Methyl-1-oxidopyrrolidin-2-yl]pyridine, Mikromol™
Artikelnummer. 18001190
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18001190 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18001190 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0517.08
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-[(1S,2S)-1-Methyl-1-oxidopyrrolidin-2-yl]pyridine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[(1S,2S)-1-Methyl-1-oxidopyrrolidin-2-yl]pyridine
CAS 51095-86-4
Analyt- eller komponentnavne 3-[(1S,2S)-1-Methyl-1-oxidopyrrolidin-2-yl]pyridine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H14 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Pyridine, 3-[(1S,2S)-1-methyl-1-oxido-2-pyrrolidinyl]-, Pyridine, 3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-, N-oxide, (1S-cis)-, (1S,2S)-syn-Nicotine N'-oxide, (1'S,2'S)-trans-Nicotine-1'-N-oxide, 3-[(1S,2S)-1-Methyl-1-oxido-2-pyrrolidinyl]pyridine, Nicotine-cis-N-oxide, Pyridine, 3-(1-methyl-1-oxido-2-pyrrolidinyl)-, (1S-cis)-
InChI formel InChI=1S/C10H14N2O/c1-12(13)7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-,12-/m0/s1
SMIL C[N@+]1([O-])CCC[C@H]1c2cccnc2
IUPAC navn 3-[(1S,2S)-1-methyl-1-oxidopyrrolidin-1-ium-2-yl]pyridine
Molekylvægt (g/mol) 178.23
Mængde 50 mg
Formel vægt 178.1106 g/mol