Få mere at vide
3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl Diethylcarbamat, Mikromol™
Artikelnummer. 30049216
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049216 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049216 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1497.160100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl] phenyldiethylcarbamat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl Diethylcarbamate
CAS 1230021-34-7
Analyt- eller komponentnavne 3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl Diethylcarbamate
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C15 H24 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Carbamic acid, N,N-diethyl-, 3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester
InChI formel InChI=1S/C15H24N2O2/c1-6-17(7-2)15(18)19-14-10-8-9-13(11-14)12(3)16(4)5/h8-12H,6-7H2,1-5H3/t12-/m0/s1
SMIL CCN(CC)C(=O)Oc1cccc(c1)[C@H](C)N(C)C
IUPAC navn [3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]phenyl] N,N-diethylcarbamat
Molekylvægt (g/mol) 264.3633
Mængde 100 mg
Formel vægt 264,1838 g/mol