Få mere at vide
3-[(1RS)-5-Chloro-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-1-yl]-N,N-dimethylpropan-1-amine Oxalate, Mikromol™
Beskrivelse
3-[(1RS)-5-Chloro-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-1-yl]-N,N-dimethylpropan-1-amine Oxalate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[(1RS)-5-Chloro-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-1-yl]-N,N-dimethylpropan-1-amine Oxalate |
| CAS | 1329612-81-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-[(1RS)-5-Chloro-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-1-yl]-N,N-dimethylpropan-1-amine Oxalate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H21 Cl F N O . C2 H2 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Citalopram Hydrobromide Imp. E (EP), Citalopram Imp. E (EP), Citalopram USP Related Compound G, Citalopram USP RC G, 3-[(1RS)-5-Chloro-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-1-yl]-N,N-dimethylpropan-1-amine Oxalate, Citalopram Hydrobromide Imp. E (EP) as Oxalate, Citalopram Related Compound G as Oxalate, Citalopram Hydrobromide Impurity E as Oxalate, Citalopram Impurity E as Oxalate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2O3S.ClH/c1-4-5-13-6-9(15)14-10-8(2)7-18-11(10)12(16)17-3;/h7,13H,4-6H2,1-3H3,(H,14,15);1H |
| SMIL | CN(C)CCCC1(OCc2cc(Cl)ccc12)c3ccc(F)cc3.OC(=O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 3-[5-chloro-1-(4-fluorophenyl)-3H-2-benzofuran-1-yl]-N,N-dimethylpropan-1-amine;oxalic acid |
| Vis mere |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?