Få mere at vide
3-[(1RS)-1-(Methylamino)ethyl] phenyl N-Ethyl-N-methylcarbamat, Mikromol™
Beskrivelse
3-[(1RS)-1-(Methylamino)ethyl] fenyl N-Ethyl-N-methylkarbamat
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[1-(Methylamino)ethyl]phenyl N-ethyl-N-methylcarbamate |
| CAS | 948051-93-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-[1-(Methylamino)ethyl]phenyl N-ethyl-N-methylcarbamate |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C13 H20 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| SMIL | CCN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)C(C)NC |
| Molekylvægt (g/mol) | 236.31 |
| Mængde | 100 mg |