Få mere at vide
3-[(1RS)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl Dimethylcarbamat, Mikromol™
Artikelnummer. 18083300
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18083300 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18083300 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1497.010100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
3-[(1RS)-1-(Dimethylamino)ethyl] phenyldimethylcarbamat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R,S)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl dimethylcarbamate
CAS 25081-93-0
Analyt- eller komponentnavne (R,S)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl dimethylcarbamate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H20 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N,N-Dimethylcarbamic acid 3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl ester, Dimethylcarbamic acid 3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl ester, Dimethylcarbamic acid m-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl ester, m-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol dimethylcarbamate, Rivastigmine Related Compound B, Rivastigmine Hydrogen Tartrate Impurity B as Racemate, Rivastigmine Impurity B as Racemate
InChI formel InChI=1S/C13H20N2O2/c1-10(14(2)3)11-7-6-8-12(9-11)17-13(16)15(4)5/h6-10H,1-5H3
SMIL CC(N(C)C)c1cccc(OC(=O)N(C)C)c1
IUPAC navn [3-[1-(dimethylamino)ethyl]phenyl] N,N-dimethylcarbamat
Molekylvægt (g/mol) 236.31
Mængde 100 mg
Formel vægt 236.1525 g/mol