Få mere at vide
3-[(1RS)-1-Carboxyethyl]benzoic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 18080770
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18080770 100 mg
18051970 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18080770 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0001.07
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-[(1RS)-1-Carboxyethyl]benzoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[(1RS)-1-Carboxyethyl]benzoic Acid
CAS 68432-95-1
Analyt- eller komponentnavne 3-[(1RS)-1-Carboxyethyl]benzoic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H10 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Ketoprofen Imp. C (EP), Ketoprofen USP Related Compound C, Ketoprofen USP RC C, 3-[(1RS)-1-Carboxyethyl]benzoic Acid, Ketoprofen Related Compound C, Ketoprofen Impurity C
InChI formel InChI=1S/C10H10O4/c1-6(9(11)12)7-3-2-4-8(5-7)10(13)14/h2-6H,1H3,(H,11,12)(H,13,14)
SMIL CC(C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)O
IUPAC navn 3-(1-carboxyethyl)benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 194.18
Mængde 100 mg
Formel vægt 194.0579 g/mol