Få mere at vide
3-((1RS)-1-Aminoethyl)phenyl N-Ethyl-N-methylcarbamate, Mikromol™
Artikelnummer. 30051682
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051682 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051682 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1497.170100
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-((1RS)-1-Aminoethyl)phenyl N-Ethyl-N-methylcarbamate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-((1RS)-1-Aminoethyl)phenyl N-Ethyl-N-methylcarbamate
CAS 1346242-29-2
Analyt- eller komponentnavne 3-((1RS)-1-Aminoethyl)phenyl N-Ethyl-N-methylcarbamate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H18 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Carbamic acid, N-ethyl-N-methyl-, 3-(1-aminoethyl)phenyl ester
InChI formel InChI=1S/C12H18N2O2/c1-4-14(3)12(15)16-11-7-5-6-10(8-11)9(2)13/h5-9H,4,13H2,1-3H3
SMIL CCN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)C(C)N
IUPAC navn [3-(1-aminoethyl)phenyl] N-ethyl-N-methylcarbamate
Molekylvægt (g/mol) 222.2835
Mængde 100 mg
Formel vægt 222.1368 g/mol