Få mere at vide
3-((1RS)-1-Aminoethyl)phenyl 4-Methylbenzenesulfonate, Mikromol™
Artikelnummer. 30050534
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050534 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050534 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1497.190100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-((1RS)-1-Aminoethyl)phenyl 4-Methylbenzenesulfonate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-((1RS)-1-Aminoethyl)phenyl 4-Methylbenzenesulfonate
CAS 1213234-35-5
Analyt- eller komponentnavne 3-((1RS)-1-Aminoethyl)phenyl 4-Methylbenzenesulfonate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H17 N O3 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Phenol, 3-(1-aminoethyl)-, 1-(4-methylbenzenesulfonate)
InChI formel InChI=1S/C15H17NO3S/c1-11-6-8-15(9-7-11)20(17,18)19-14-5-3-4-13(10-14)12(2)16/h3-10,12H,16H2,1-2H3
SMIL CC(N)c1cccc(OS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2)c1
IUPAC navn [3-(1-aminoethyl)phenyl] 4-methylbenzenesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 291.3654
Mængde 100 mg
Formel vægt 291.0929 g/mol