Få mere at vide
3-((1RS)-1-Aminoethyl)phenyl 4-Methylbenzenesulfonate, Mikromol™
Beskrivelse
3-((1RS)-1-Aminoethyl)phenyl 4-Methylbenzenesulfonate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-((1RS)-1-Aminoethyl)phenyl 4-Methylbenzenesulfonate |
| CAS | 1213234-35-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-((1RS)-1-Aminoethyl)phenyl 4-Methylbenzenesulfonate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H17 N O3 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Phenol, 3-(1-aminoethyl)-, 1-(4-methylbenzenesulfonate) |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17NO3S/c1-11-6-8-15(9-7-11)20(17,18)19-14-5-3-4-13(10-14)12(2)16/h3-10,12H,16H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(N)c1cccc(OS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2)c1 |
| IUPAC navn | [3-(1-aminoethyl)phenyl] 4-methylbenzenesulfonate |
| Vis mere |