Få mere at vide
3-(1H-Tetrazol-5-yl)phenol, 97%
Artikelnummer. 15483707
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15483707 250 mg 250mg
11481800 1 g 1g
11491800 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15483707 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27529.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
CAS: 96859-34-6 | C7H6N4O | 162,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96859-34-6
Molekylær formel C7H6N4O
Molekylvægt (g/mol) 162.15
MDL nummer MFCD06797247
InChI nøgle IZORRBUQWFSCII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1h-tetrazol-5-yl phenol, 5-3-hydroxyphenyl tetrazole, 3-2h-tetrazol-5-yl phenol, 3-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenol, 3-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenol, m-tetrazolylphenol, 3-2h-tetrazol-5-yl-phenol, 5-3-hydroxyphenyl-1h-tetrazole
PubChem CID 13455763
SMIL OC1=CC=CC(=C1)C1=NNN=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1H-Tetrazol-5-yl)phenol
Smeltepunkt ∽220 °C (dekomponering)
Mængde 250 mg
IUPAC navn 3-(2H-tetrazol-5-yl)phenol
Formel vægt 162.16
Procent renhed 97%