Få mere at vide
3-(1H-Tetrazol-1-yl)aniline, 97%
Artikelnummer. 15430739
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15430739 250 mg 250mg
15410739 1 g 1g
15420739 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15430739 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63829.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14213-12-8 | C7H7N5 | 161.168 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14213-12-8
Molekylær formel C7H7N5
Molekylvægt (g/mol) 161.168
MDL nummer MFCD06687920
InChI nøgle YXWXLBHIUVBLIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1h-tetrazol-1-yl aniline, 3-tetrazol-1-yl-phenylamine, 3-1h-tetrazol-1-yl benzenamine, 3-1,2,3,4-tetrazol-1-yl aniline, 3-1h-1,2,3,4-tetrazol-1-yl aniline, 3-tetrazol-1-yl phenylamine, 3-1,2,3,4-tetraazolyl phenylamine, acmc-209cnn, 3-tetrazol-1-yl aniline, 3-tetrazol-1-ylphenylamine
PubChem CID 863007
IUPAC navn 3-(tetrazol-1-yl)anilin
SMIL C1=CC(=CC(=C1)N)N2C=NN=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1H-Tetrazol-1-yl)aniline
Mængde 250 mg
Formel vægt 161.16
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof