missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-(1H-Pyrrol-2-yl)pyridine (beta-Nornicotyrine), Mikromol™
Beskrivelse
3-(1H-Pyrrol-2-yl)pyridine (beta-Nornicotyrine)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(1H-Pyrrol-2-yl)pyridine (beta-Nornicotyrine) |
| CAS | 494-98-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-(1H-Pyrrol-2-yl)pyridine (beta-Nornicotyrine) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9H8N2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Pyridine, 3-(1H-pyrrol-2-yl)-, Pyridine, 3-pyrrol-2-yl- (6CI,7CI,8CI), Nornicotyrine, β-Nornicotyrine, 3-(1H-Pyrrol-2-yl)pyridine (Beta-Nornicotyrine), Beta-Nornicotyrine, beta-Nornicotyrine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1-7,11H |
| SMIL | c1cncc(c1)c2ccc[nH]2 |
| IUPAC navn | 3-(1H-pyrrol-2-yl)pyridine |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?