Få mere at vide
3-(1H-pyrrol-1-yl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10299702
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10299702 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
1 options
Artikelnummer. 10299702 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CD03810EA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine
CAS 72692-99-0
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C9H8N2
MDL nummer MFCD00050084
Mængde 10 g
Synonym 3-1h-pyrrol-1-yl pyridine, 3-pyrrol-1-yl pyridine, 3-pyrrolylpyridine, 3-1-pyrrolyl pyridine, n 3-pyridyl pyrrole, pyridine, 3-1h-pyrrol-1-yl-, hydrochloride
InChI nøgle SPFWVEKHAJYTGG-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CN(C=C1)C1=CN=CC=C1
IUPAC navn 3-(lH-pyrrol-1-yl)pyridin
Molekylvægt (g/mol) 144.18
PubChem CID 736556
Formel vægt 144.18
Procent renhed 97%