Få mere at vide
[3-(1H-pyrrol-1-yl)phenyl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10212832
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10212832 250 mg 250mg
10603213 1 g 1g
10576595 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10212832 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC21909CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 83140-94-7
Molekylær formel C11H11NO
Molekylvægt (g/mol) 173.215
MDL nummer MFCD03086142
InChI nøgle QQXDXYAGEXWXQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1h-pyrrol-1-yl phenyl methanol, 3-pyrrol-1-yl phenyl methanol, 3-1-pyrrolyl benzyl alcohol, 3-pyrrol-1-ylphenyl methanol, 3-pyrrolylphenyl methan-1-ol, 3-pyrrol-1-yl phenylmethanol, 3-1h-pyrrol-1-yl phenylmethanol, benzenemethanol, 3-1h-pyrrol-1-yl
PubChem CID 2776531
IUPAC navn (3-pyrrol-1-ylphenyl)methanol
SMIL C1=CN(C=C1)C2=CC=CC(=C2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [3-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 173.21
Procent renhed 97%