Få mere at vide
3-(1H-pyrrol-1-yl)benzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10180822
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10180822 250 mg 250mg
10364422 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10180822 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC21901CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 61471-45-2
Molekylær formel C11H8NO2
Molekylvægt (g/mol) 186.19
MDL nummer MFCD02656610
InChI nøgle PODFNQCZFHLJPH-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 736537
SMIL [O-]C(=O)C1=CC=CC(=C1)N1C=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 3-1h-pyrrol-1-yl benzoic acid, 3-pyrrol-1-yl-benzoic acid, benzoic acid, 3-1h-pyrrol-1-yl, n-3-carboxy phenylpyrrole, 3-1-pyrrolyl benzoic acid, 3-pyrrol-1-yl benzoic acid, 3-pyrrolylbenzoic acid, 1-3-carboxyphenyl-1h-pyrrole, benzoicacid,3-1h-pyrrol-1-yl, benzoicacid, 3-1h-pyrrol-1-yl
IUPAC navn 3-(lH-pyrrol-1-yl)benzoat
Formel vægt 187.2
Procent renhed 97%