Få mere at vide
3-(1H-pyrrol-1-yl)benzen-1-carbothioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10354062
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10354062 10 g 10g
10029471 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10354062 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB01074EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175276-79-6
Molekylær formel C11H10N2S
Molekylvægt (g/mol) 202.275
MDL nummer MFCD00052522
InChI nøgle LKZUYCBQOPNMNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1h-pyrrol-1-yl benzene-1-carbothioamide, 3-pyrrol-1-yl benzenecarbothioamide, 3-1h-pyrrol-1-yl benzenecarbothioamide, benzenecarbothioamide,3-1h-pyrrol-1-yl, 3-1h-pyrrol-1-yl benzothioamide, amino 3-pyrrolylphenyl methane-1-thione
PubChem CID 2799009
IUPAC navn 3-pyrrol-1-ylbenzencarbothioamid
SMIL C1=CN(C=C1)C2=CC=CC(=C2)C(=S)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1H-pyrrol-1-yl)benzene-1-carbothioamide
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 10 g
Formel vægt 202.28
Procent renhed 97%